N-(2,6-Difluorophenyl)-1-hydrazinecarboxamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10178-1G PC10178-500MG PC10178-5G
APOSPC10178-1GEA 1630 DKK
APOSPC10178-1G APOSPC10178-500MG APOSPC10178-5G
N-(2,6-Difluorophenyl)-1-hydrazinecarboxamide
N-(2,6-Difluorophenyl)-1-hydrazinecarboxamide
Formel: C₇H₇F₂N₃O
Smeltepunkt: 161…163 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03791164
CAS-nummer: 171277-87-5