3-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]acrylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10173-1G PC10173-250MG
APOSPC10173-1GEA 2730 DKK
APOSPC10173-1G APOSPC10173-250MG
3-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]acrylic acid
3-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]acrylic acid
Formel: C₁₂H₁₃FO₃
Molekylvægt: 224.23 g/mol
Smeltepunkt: 176…178 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02082811
CAS-nummer: 695186-85-7