Methyl-2-amino-5-(2-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10171-10G PC10171-1G PC10171-5G
APOSPC10171-10GEA 1900 DKK
APOSPC10171-10G APOSPC10171-1G APOSPC10171-5G
Methyl-2-amino-5-(2-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Methyl-2-amino-5-(2-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formel: C₁₁H₉FN₂O₂S
Smeltepunkt: 203 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06200924
CAS-nummer: 886361-38-2