{3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10170-1G PC10170-500MG PC10170-5G
APOSPC10170-1GEA 4000 DKK
APOSPC10170-1G APOSPC10170-500MG APOSPC10170-5G
{3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}methanol
{3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}methanol
Formel: C₁₀H₇F₃N₂O₂
Smeltepunkt: 66…67 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06200920
CAS-nummer: 886361-32-6