4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]benzamidoxime
PC10168-1G PC10168-500MG
APOSPC10168-1GEA 3550 DKK
APOSPC10168-1G APOSPC10168-500MG
4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
Formel: C₁₄H₁₃FN₂O₂
Smeltepunkt: 138…139 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00662630
CAS-nummer: 261965-35-9