2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10156-1G PC10156-500MG
APOSPC10156-1GEA 2900 DKK
APOSPC10156-1G APOSPC10156-500MG
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamide
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamide
Formel: C₇H₄ClF₃N₂O
Smeltepunkt: 187…188 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039215
CAS-nummer: 886762-28-3