4,4'-Di(hydroxy)octafluorobiphenyl hydrate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,2',3,3',5,5',6,6'-Octafluoro-4,4'-biphenol monohydrate
PC1015-250MG PC1015-500MG
APOSPC1015-250MGEA 164 DKK
APOSPC1015-250MG APOSPC1015-500MG
4,4'-Di(hydroxy)octafluorobiphenyl hydrate
4,4'-Di(hydroxy)octafluorobiphenyl hydrate
Formel: C₁₂H₄F₈O₃
Smeltepunkt: 209…211 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149466
CAS-nummer: 205926-99-4