4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]benzenecarbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-(2-Fluorobenzyloxy)benzonitrile
PC10149-10G PC10149-1G PC10149-5G
APOSPC10149-10GEA 2790 DKK
APOSPC10149-10G APOSPC10149-1G APOSPC10149-5G
4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]benzenecarbonitrile
4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]benzenecarbonitrile
Formel: C₁₄H₁₀FNO
Smeltepunkt: 80…81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02681655
CAS-nummer: 852690-97-2