Ethyl-7-hydroxy-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10147-1G PC10147-500MG PC10147-5G
APOSPC10147-1GEA 2070 DKK
APOSPC10147-1G APOSPC10147-500MG APOSPC10147-5G
Ethyl-7-hydroxy-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Ethyl-7-hydroxy-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Formel: C₁₇H₁₄F₃N₃O₃
Smeltepunkt: 273…275 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03791151
CAS-nummer: 852690-95-0