3-Methyl-1-(4-nitrophenyl)-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-ylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10146-1G PC10146-500MG PC10146-5G
APOSPC10146-1GEA 1630 DKK
APOSPC10146-1G APOSPC10146-500MG APOSPC10146-5G
3-Methyl-1-(4-nitrophenyl)-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-ylamine
3-Methyl-1-(4-nitrophenyl)-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-ylamine
Formel: C₁₇H₁₃F₃N₄O₂
Smeltepunkt: 163…165 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03791150
CAS-nummer: 852690-94-9