2-[(3-Fluorobenzyl)sulphanyl]benzenecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(3-Fluorobenzylthio)benzoic acid
PC10145-1G PC10145-500MG PC10145-5G
APOSPC10145-1GEA 1290 DKK
APOSPC10145-1G APOSPC10145-500MG APOSPC10145-5G
2-[(3-Fluorobenzyl)sulphanyl]benzenecarboxylic acid
2-[(3-Fluorobenzyl)sulphanyl]benzenecarboxylic acid
Formel: C₁₄H₁₁FO₂S
Smeltepunkt: 183…186 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02937499
CAS-nummer: 385383-44-8