3-(2,6-Dimethylmorpholino)-1,1,1-trifluoro-2-propanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10140-1G PC10140-250MG
APOSPC10140-1GEA 3610 DKK
APOSPC10140-1G APOSPC10140-250MG
3-(2,6-Dimethylmorpholino)-1,1,1-trifluoro-2-propanol
3-(2,6-Dimethylmorpholino)-1,1,1-trifluoro-2-propanol
Formel: C₉H₁₆F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03001226
CAS-nummer: 667938-72-9