4-(3-Fluoropropoxy)benzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10138-10MG PC10138-100MG
APOSPC10138-10MGEA 164 DKK
APOSPC10138-10MG APOSPC10138-100MG
4-(3-Fluoropropoxy)benzaldehyde
4-(3-Fluoropropoxy)benzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₁FO₂
Kogepunkt: 92…94 °C/0,1mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02090999
CAS-nummer: 400825-68-5