Ethyl 2-(5-amino-2-chloro-4-fluorophenoxy)acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10136-1G PC10136-5G
APOSPC10136-1GEA 2190 DKK
APOSPC10136-1G APOSPC10136-5G
Ethyl 2-(5-amino-2-chloro-4-fluorophenoxy)acetate
Ethyl-2-(5-amino-2-chloro-4-fluorophenoxy)acetate
Formel: C₁₀H₁₁ClFNO₃
Molekylvægt: 247.66 g/mol
Smeltepunkt: 76…80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03425716
CAS-nummer: 91920-52-4