5-Chloro-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1H-indole-2,3-dione
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10134-1G PC10134-500MG PC10134-5G
APOSPC10134-1GEA 1630 DKK
APOSPC10134-1G APOSPC10134-500MG APOSPC10134-5G
5-Chloro-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1H-indole-2,3-dione
5-Chloro-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1H-indole-2,3-dione
Formel: C₁₆H₉ClF₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00141725
CAS-nummer: 89159-26-2