Ethyl 2-(2-chloro-4-fluoro-5-nitrophenoxy)acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10133-1G PC10133-500MG PC10133-5G
APOSPC10133-1GEA 3050 DKK
APOSPC10133-1G APOSPC10133-500MG APOSPC10133-5G
Ethyl 2-(2-chloro-4-fluoro-5-nitrophenoxy)acetate
Ethyl-2-(2-chloro-4-fluoro-5-nitrophenoxy)acetate
Formel: C₁₀H₉ClFNO₅
Molekylvægt: 277.64 g/mol
Smeltepunkt: 65…67 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03425715
CAS-nummer: 439094-94-7