1,3-Dimethyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10131-500MG PC10131-1G
APOSPC10131-500MGEA 3730 DKK
APOSPC10131-500MG APOSPC10131-1G
1,3-Dimethyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
1,3-Dimethyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₁₃H₁₁F₃N₂O₂
Smeltepunkt: 84…86 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00215392
CAS-nummer: 109925-28-2