3-Methyl-1-phenyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10130-10G PC10130-1G PC10130-5G
APOSPC10130-10GEA 3900 DKK
APOSPC10130-10G APOSPC10130-1G APOSPC10130-5G
3-Methyl-1-phenyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
3-Methyl-1-phenyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Formel: C₁₇H₁₄F₃N₃
Molekylvægt: 317.32 g/mol
Smeltepunkt: 104…105 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00140640
CAS-nummer: 321385-93-7