3-Nitro-4-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}benzenecarbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10129-1G PC10129-500MG PC10129-5G
APOSPC10129-1GEA 1630 DKK
APOSPC10129-1G APOSPC10129-500MG APOSPC10129-5G
3-Nitro-4-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}benzenecarbaldehyde
3-Nitro-4-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}benzenecarbaldehyde
Formel: C₁₄H₈F₃NO₃S
Molekylvægt: 327.28 g/mol
Smeltepunkt: 112…114 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04117782
CAS-nummer: 851975-11-6