1-(6-Chloro-2-pyridinyl)-3-methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10126-1G PC10126-5G
APOSPC10126-1GEA 1160 DKK
APOSPC10126-1G APOSPC10126-5G
1-(6-Chloro-2-pyridinyl)-3-methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
1-(6-Chloro-2-pyridinyl)-3-methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Formel: C₁₆H₁₂ClF₃N₄
Smeltepunkt: 92…95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03791148
CAS-nummer: 446276-01-3