3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10125-1G PC10125-5G
APOSPC10125-1GEA 1010 DKK
APOSPC10125-1G APOSPC10125-5G
3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Formel: C₁₁H₁₀F₃N₃
Smeltepunkt: 110…113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03791147
CAS-nummer: 851975-08-1