3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-5-isoxazolamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10124-1G PC10124-5G
APOSPC10124-1GEA 1950 DKK
APOSPC10124-1G APOSPC10124-5G
3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-5-isoxazolamine 95%
Formel: C₁₁H₉F₃N₂O
Smeltepunkt: 120…123 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03791146
CAS-nummer: 446276-00-2