Ethyl-2,4-bis(trifluoromethyl)imidazo-[1,2-a][1,8]naphthyridine-8-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10117-1G PC10117-5G
APOSPC10117-1GEA 2190 DKK
APOSPC10117-1G APOSPC10117-5G
Ethyl-2,4-bis(trifluoromethyl)imidazo-[1,2-a][1,8]naphthyridine-8-carboxylate
Ethyl-2,4-bis(trifluoromethyl)imidazo-[1,2-a][1,8]naphthyridine-8-carboxylate
Formel: C₁₅H₁₁F₆N₃O₂
Smeltepunkt: 189…191 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28385260
CAS-nummer: 439094-91-4