3-Chloro-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-5-(trifluoromethyl)-2(1H)-pyridinone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10114-1G PC10114-100MG PC10114-250MG PC10114-2.5G
APOSPC10114-1GEA 3340 DKK
APOSPC10114-1G APOSPC10114-100MG APOSPC10114-250MG APOSPC10114-2.5G
3-Chloro-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-5-(trifluoromethyl)-2(1H)-pyridinone
3-Chloro-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-5-(trifluoromethyl)-2(1H)-pyridinone
Formel: C₁₂H₄Cl₂F₆N₂O
Smeltepunkt: 107…109 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01568202
CAS-nummer: 96741-18-3