2-(4-Methylphenyl)-1-hydrazinecarbothioamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10112-1G PC10112-500MG PC10112-5G
APOSPC10112-1GEA 1290 DKK
APOSPC10112-1G APOSPC10112-500MG APOSPC10112-5G
2-(4-Methylphenyl)-1-hydrazinecarbothioamide
2-(4-Methylphenyl)-1-hydrazinecarbothioamide
Formel: C₈H₁₁N₃S
Smeltepunkt: 79…81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03791137
CAS-nummer: 7382-40-3