1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC10111-1G PC10111-500MG
APOSPC10111-1GEA 1830 DKK
APOSPC10111-1G APOSPC10111-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarboxylic acid
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₂ClF₃N₂O₂
Smeltepunkt: 135…138 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00172245
CAS-nummer: 337919-65-0