1-Iodo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Iodo-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
PC10109-25G PC10109-5G PC10109-1G
APOSPC10109-25GEA 2440 DKK
APOSPC10109-25G APOSPC10109-5G APOSPC10109-1G
1-Iodo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
1-Iodo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃F₃INO₃
Smeltepunkt: 30…32 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039213
CAS-nummer: 886762-35-2