2-Bromo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)-6-nitroaniline
PC10108-25G PC10108-5G
APOSPC10108-25GEA 1490 DKK
APOSPC10108-25G APOSPC10108-5G
2-Bromo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
2-Bromo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formel: C₇H₄BrF₃N₂O₃
Molekylvægt: 301.0200 g/mol
Smeltepunkt: 62…64 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04039212
CAS-nummer: 886499-21-4