3-(But-1-yl)-1,2-dimethyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10104-5G PC10104-25G
APOSPC10104-5GEA 164 DKK
APOSPC10104-5G APOSPC10104-25G
3-(But-1-yl)-1,2-dimethyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
3-(But-1-yl)-1,2-dimethyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
Formel: C₉H₁₇F₆N₂P
Smeltepunkt: 38…40 °C
Massefylde: 1,2416 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039211
CAS-nummer: 227617-70-1