3-Iodo-1,1,1-trifluorobutane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10088-25G PC10088-5G
APOSPC10088-25GEA 4440 DKK
APOSPC10088-25G APOSPC10088-5G
3-Iodo-1,1,1-trifluorobutane 97%
3-Iodo-1,1,1-trifluorobutane
Formel: C₄H₆F₃I
Kogepunkt: 103,5 °C
Flammepunkt: 40 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00077612
CAS-nummer: 540-87-4
UN nummer: 1993
ADR: 3,III