(2,2,2-Trifluoroethyl)oxirane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC10086-1G PC10086-5G
APOSPC10086-1GEA 1090 DKK
APOSPC10086-1G APOSPC10086-5G
(2,2,2-Trifluoroethyl)oxirane
(2,2,2-Trifluoroethyl)oxirane
Formel: C₄H₅F₃O
Kogepunkt: 82 °C
Massefylde: 1,2487 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00156048
CAS-nummer: 407-12-5
UN nummer: 1993
ADR: 3,II