Aluminiumfluorid, vandfri 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC1008-100G
PC1008-25G
APOSPC1008-100GEA
2310
DKK
APOSPC1008-100G
APOSPC1008-25G
Aluminiumfluorid, vandfri 99%
Aluminium fluoride
Formel:
AlF₃ Smeltepunkt: 1290 °C (subl.) Massefylde: 3,1 g/cm³ (25 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003426 CAS-nummer: 7784-18-1 EINECS: 232-051-1 |