5-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC10030-1G PC10030-250MG
APOSPC10030-1GEA 339 DKK
APOSPC10030-1G APOSPC10030-250MG
5-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
5-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₇F₃N₂
Smeltepunkt: 121 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00156064
CAS-nummer: 4027-54-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III