1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-(trifluoromethyl)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10025-1G PC10025-5G PC10025-25G
APOSPC10025-1GEA 491 DKK
APOSPC10025-1G APOSPC10025-5G APOSPC10025-25G
1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-(trifluoromethyl)benzene
1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₈F₁₀
Kogepunkt: 121…122 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00054264
CAS-nummer: 651-89-8