1H,1H,5H-Octafluoropentyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC10021-25G PC10021-100G PC10021-500G
APOSPC10021-25GEA 600 DKK
APOSPC10021-25G APOSPC10021-100G APOSPC10021-500G
1H,1H,5H-Octafluoropentyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether 97%
1H,1H,5H-Octafluoropentyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Formel: C₇H₄F₁₂O
Kogepunkt: 133 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00155904
CAS-nummer: 16627-71-7