2,4-Difluoro-5-nitrobenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1001-25G PC1001-5G
APOSPC1001-25GEA 262 DKK
APOSPC1001-25G APOSPC1001-5G
2,4-Difluoro-5-nitrobenzonitrile 98%
2,4-Difluoro-5-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₂F₂N₂O₂
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07772030
CAS-nummer: 67152-20-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III