4-Amino-3-Fluorbenzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0999-25G PC0999-5G
APOSPC0999-25GEA 208 DKK
APOSPC0999-25G APOSPC0999-5G
4-Amino-3-Fluorbenzonitril 98%
4-Amino-3-Fluorbenzonitril
Formel: C₇H₅FN₂
Smeltepunkt: 87…90 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00055559
CAS-nummer: 63069-50-1
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III