3-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC0997-1G PC0997-5G PC0997-10G
APOSPC0997-1GEA 360 DKK
APOSPC0997-1G APOSPC0997-5G APOSPC0997-10G
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol 98%
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol
Formel: C7H4F3NO3
Smeltepunkt: 103 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07783660
CAS-nummer: 25889-36-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III