1-Brom-2-Fluor-4-nitrobenzen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
4-Bromo-3-fluoronitrobenzene
PC0996-25G
PC0996-5G
PC0996-100G
APOSPC0996-25GEA
317
DKK
APOSPC0996-25G
APOSPC0996-5G
APOSPC0996-100G
1-Brom-2-Fluor-4-nitrobenzen 97%
1-Brom-2-Fluor-4-nitrobenzen
Formel:
C₆H₃BrFNO₂ Smeltepunkt: 88…94 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD05865088 CAS-nummer: 185331-69-5 |