3-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]propanoic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0983-10G PC0983-1G PC0983-5G
APOSPC0983-10GEA 17430 DKK
APOSPC0983-10G APOSPC0983-1G APOSPC0983-5G
3-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]propanoic acid 95+%
3-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]propanoic acid
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Smeltepunkt: 94…98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06801326
CAS-nummer: 539855-70-4