Fmoc-D-4-fluorophe
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Fmoc-D-Phe(4-F)-OH, Fmoc-p-fluoro-D-Phe-OH, N-Fmoc-4-fluoro-D-phenylalanine
PC0967-1G PC0967-25G PC0967-5G
APOSPC0967-1GEA 197 DKK
APOSPC0967-1G APOSPC0967-25G APOSPC0967-5G
Fmoc-D-4-fluorophe
Fmoc-D-4-fluorophe
Formel: C₂₄H₂₀FNO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00235900
CAS-nummer: 177966-64-2