1,4-Difluoro-2-(methylsulphonyl)benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,5-Difluorophenyl methyl sulphone, 1,4-Difluoro-2-(methylsulphonyl)benzene
PC0961-1G PC0961-5G
APOSPC0961-1GEA 1640 DKK
APOSPC0961-1G APOSPC0961-5G
1,4-Difluoro-2-(methylsulphonyl)benzene 95%
1,4-Difluoro-2-(methylsulphonyl)benzene
Formel: C₇H₆F₂O₂S
Molekylvægt: 192.19 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06800566
CAS-nummer: 236739-03-0