6-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0959-1G PC0959-250MG PC0959-5G
APOSPC0959-1GEA 1170 DKK
APOSPC0959-1G APOSPC0959-250MG APOSPC0959-5G
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95+%
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formel: C₇H₃ClF₃NO₂
Smeltepunkt: 119…121 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06800446
CAS-nummer: 261635-77-2