3-Bromo-4-fluorophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0957-1G PC0957-25G PC0957-5G PC0957-100G
APOSPC0957-1GEA 110 DKK
APOSPC0957-1G APOSPC0957-25G APOSPC0957-5G APOSPC0957-100G
3-Bromo-4-fluorophenol
3-Bromo-4-fluorophenol
Formel: C₆H₄BrFO
Molekylvægt: 191.0 g/mol
Kogepunkt: 78 °C/0.5mmHg
Flammepunkt: 99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03425884
CAS-nummer: 27407-11-0