1-iod-3-(trifluormethoxy)benzen 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0954-25G PC0954-1G
APOSPC0954-25GEA 656 DKK
APOSPC0954-25G APOSPC0954-1G
1-iod-3-(trifluormethoxy)benzen 97+%
1-iod-3-(trifluormethoxy)benzen
Formel: C₇H₄F₃IO
Kogepunkt: 74…76 °C/15mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01090992
CAS-nummer: 198206-33-6