1,1,2,3,3,4,4-Heptafluoro-1-butene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0952-25G PC0952-5G
APOSPC0952-25GEA 5070 DKK
APOSPC0952-25G APOSPC0952-5G
1,1,2,3,3,4,4-Heptafluoro-1-butene 97%
1,1,2,3,3,4,4-Heptafluoro-1-butene
Formel: C₄HF₇
Kogepunkt: 21 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00155824
CAS-nummer: 680-54-6