Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)-2,3-butanediol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC0946-25G PC0946-5G PC0946-100G
APOSPC0946-25GEA 0 DKK
APOSPC0946-25G APOSPC0946-5G APOSPC0946-100G
Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)-2,3-butanediol 95%
Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)-2,3-butanediol
Formel: C₆H₂F₁₂O₂
Kogepunkt: 129 °C
Smeltepunkt: 20…24 °C
Massefylde: 1,87 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00427700
CAS-nummer: 918-21-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,II