2-(Trifluoromethyl)quinoline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC0944-1G PC0944-5G
APOSPC0944-1GEA 855 DKK
APOSPC0944-1G APOSPC0944-5G
2-(Trifluoromethyl)quinoline 98%
2-(Trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₆F₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01862002
CAS-nummer: 347-42-2