1-Brom-3-Fluor-4-nitrobenzen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-2-fluoronitrobenzene
PC0939-100G PC0939-25G PC0939-5G
APOSPC0939-100GEA 850 DKK
APOSPC0939-100G APOSPC0939-25G APOSPC0939-5G
1-Brom-3-Fluor-4-nitrobenzen 97%
1-Brom-3-Fluor-4-nitrobenzen
Formel: C₆H₃BrFNO₂
Molekylvægt: 220 g/mol
Smeltepunkt: 84…88 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01930221
CAS-nummer: 321-23-3