N-Boc-3-trifluoromethyl-L-phenylalanine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC0938-10G PC0938-1G PC0938-5G
APOSPC0938-10GEA 6830 DKK
APOSPC0938-10G APOSPC0938-1G APOSPC0938-5G
N-Boc-3-trifluoromethyl-L-phenylalanine 97%
N-Boc-3-trifluoromethyl-L-phenylalanine
Formel: C₁₅H₁₈F₃NO₄
Smeltepunkt: 135…138 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00672524
CAS-nummer: 142995-31-1